Stampa…
4-Amino-3-bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR309338-1G OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA 484 EUR
APOSOR309338-1G APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromoquinoline
4-Amino-3-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234502
CAS Number: 36825-36-2