Stampa…
2,4-Diaminopyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopyrimidine 96%
2,4-Diaminopyrimidine
Formula: C₄H₆N₄
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038023
CAS Number: 156-81-0
EINECS: 205-862-3