Stampa…
4-Bromo-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 154 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anisidine 98%
4-Bromo-o-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01204266
CAS Number: 59557-91-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III