5-Bromo-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrNO₃ Punto di fusione: 90…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09966092 CAS Number: 103966-66-1 |