Stampa…
2-Amino-5-bromophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di fusione: 135…140 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095028
CAS Number: 38191-34-3