Stampa…
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 32.1 EUR
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Punto di fusione: 40…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095027
CAS Number: 27684-84-0