Stampa…
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309289-250MG OR309289-100MG
APOSOR309289-250MGEA 125 EUR
APOSOR309289-250MG APOSOR309289-100MG
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 927800-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III