Stampa…
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 294 EUR
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01536959
CAS Number: 118-13-8
EINECS: 204-236-7