Stampa…
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR309262-1G OR309262-100MG OR309262-250MG OR309262-500MG OR309262-2.5G
APOSOR309262-1GEA 393 EUR
APOSOR309262-1G APOSOR309262-100MG APOSOR309262-250MG APOSOR309262-500MG APOSOR309262-2.5G
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-methanol
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02232332
CAS Number: 92172-83-3