Stampa…
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-ethylquinoline
OR309257-1G OR309257-5G
APOSOR309257-1GEA 317 EUR
APOSOR309257-1G APOSOR309257-5G
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Peso molecolare: 191,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684198
CAS Number: 67525-28-4