Stampa…
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR309253-1G OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA 310 EUR
APOSOR309253-1G APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,2 g/mol
Punto di fusione: 248…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02227056
CAS Number: 123990-78-3