Stampa…
7-Bromoquinolin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-4-hydroxyquinoline
OR309241-1G OR309241-5G
APOSOR309241-1GEA 93.1 EUR
APOSOR309241-1G APOSOR309241-5G
7-Bromoquinolin-4-ol
7-Bromoquinolin-4-ol
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659037
CAS Number: 82121-06-0