Stampa…
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 8-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309235-1G OR309235-5G
APOSOR309235-1GEA 71.3 EUR
APOSOR309235-1G APOSOR309235-5G
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 251,6657 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024002
CAS Number: 73987-37-8