Stampa…
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 285 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272453
CAS Number: 871217-91-3