Stampa…
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
OR309216-1G OR309216-5G
APOSOR309216-1GEA 293 EUR
APOSOR309216-1G APOSOR309216-5G
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Peso molecolare: 245,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01604297
CAS Number: 86210-92-6