6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309215-1G
OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA
317
EUR
APOSOR309215-1G
APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ Peso molecolare: 217,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00841563 CAS Number: 88752-76-5 |