Stampa…
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 302 EUR
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Peso molecolare: 221,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254736
CAS Number: 92513-40-1