Stampa…
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR309205-1G OR309205-5G
APOSOR309205-1GEA 64 EUR
APOSOR309205-1G APOSOR309205-5G
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₃
Peso molecolare: 268,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569278
CAS Number: 98948-95-9