Stampa…
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR309202-1G OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA 134 EUR
APOSOR309202-1G APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08706312
CAS Number: 73568-35-1