Stampa…
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 317 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
Peso molecolare: 256,5300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684154
CAS Number: 113092-96-9