Stampa…
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 32.1 EUR
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699674
CAS Number: 89642-50-2