Stampa…
3-(Methylamino)-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Methylamino)propan-1-ol
OR309167-25G OR309167-5G
APOSOR309167-25GEA 227 EUR
APOSOR309167-25G APOSOR309167-5G
3-(Methylamino)-1-propanol
3-(Methylamino)-1-propanol
Formula: C₄H₁₁NO
Peso molecolare: 89,14 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797456
CAS Number: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,II