Stampa…
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [R]-1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR309160-25G OR309160-5G
APOSOR309160-25GEA 335 EUR
APOSOR309160-25G APOSOR309160-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094725
CAS Number: 138108-72-2