Stampa…
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 111 EUR
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 165…171 °C
Densità: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09260722
CAS Number: 110013-19-9