Stampa…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA 40.8 EUR
APOSOR309157-5G APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Punto di ebollizione: 285…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179040
CAS Number: 114214-69-6