Stampa…
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 94.5 EUR
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formula: C5H11NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 165…171 °C
Densità: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07773080
CAS Number: 5082-74-6