Stampa…
D-β-Proline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309146-1G OR309146-5G
APOSOR309146-1GEA 140 EUR
APOSOR309146-1G APOSOR309146-5G
D-β-Proline 97%
D-beta-Proline
Formula: C₅H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272856
CAS Number: 72580-54-2