Stampa…
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309142-1G OR309142-5G
APOSOR309142-1GEA 69.8 EUR
APOSOR309142-1G APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
Peso molecolare: 250,14 g/mol
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752478
CAS Number: 939793-16-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III