Stampa…
4-Methylpiperazin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-oxopiperazine
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 88.7 EUR
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870124
CAS Number: 34770-60-0