Stampa…
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309124-1G OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA 77 EUR
APOSOR309124-1G APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11035887
CAS Number: 240401-27-8