Stampa…
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309119-1G OR309119-500MG
APOSOR309119-1GEA 336 EUR
APOSOR309119-1G APOSOR309119-500MG
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498695
CAS Number: 171361-65-2