Stampa…
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate
OR309117-1G OR309117-25G OR309117-5G
APOSOR309117-1GEA 78.6 EUR
APOSOR309117-1G APOSOR309117-25G APOSOR309117-5G
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755197
CAS Number: 922500-91-2