Stampa…
3-Methyloxetan-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR309102-1G OR309102-5G
APOSOR309102-1GEA 137 EUR
APOSOR309102-1G APOSOR309102-5G
3-Methyloxetan-3-ol 97%
3-Methyloxetan-3-ol
Formula: C₄H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18909291
CAS Number: 162816-08-2