Stampa…
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 473 EUR
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20444451
CAS Number: 1305208-47-2