Stampa…
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-N-(oxetan-3-ylidene)propane-2-sulphinamide
OR309075-1G OR309075-250MG
APOSOR309075-1GEA 109 EUR
APOSOR309075-1G APOSOR309075-250MG
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Formula: C₇H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 175,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702522
CAS Number: 1158098-73-7