Stampa…
Oxetane-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309073-1G OR309073-250MG OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA 132 EUR
APOSOR309073-1G APOSOR309073-250MG APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 244 °C
Densità: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08669505
CAS Number: 114012-41-8