Stampa…
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 48 EUR
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Methyl-3-oxetanemethanol
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010273
CAS Number: 3143-02-0