Stampa…
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 575 EUR
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17215859
CAS Number: 251922-46-0