Stampa…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 26.1 EUR
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formula: C₅H₉BrO
Punto di ebollizione: 162 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684290
CAS Number: 78385-26-9