Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formula:
C₄H₇ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09749828 CAS Number: 345954-83-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |