Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 64 EUR
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Peso molecolare: 201,2197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861756
CAS Number: 159749-28-7