Stampa…
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309042-1G OR309042-5G
APOSOR309042-1GEA 24.4 EUR
APOSOR309042-1G APOSOR309042-5G
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743446
CAS Number: 928038-44-2