Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR309040-100G
OR309040-25G
OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA
261
EUR
APOSOR309040-100G
APOSOR309040-25G
APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09954923 CAS Number: 105258-93-3 |