Stampa…
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-Hydroxyazetidine
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 59.7 EUR
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Peso molecolare: 207,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037849
CAS Number: 128117-22-6