Stampa…
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 505 EUR
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08544502
CAS Number: 939760-37-9