Stampa…
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 206 EUR
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₄
Peso molecolare: 249.262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110708
CAS Number: 757239-60-4