Stampa…
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 590 EUR
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963607
CAS Number: 54881-13-9