Stampa…
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR309022-5G OR309022-25G
APOSOR309022-5GEA 132 EUR
APOSOR309022-5G APOSOR309022-25G
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066660
CAS Number: 2517-04-6