Stampa…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Azetidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
OR309015-1G OR309015-10G OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA 88.7 EUR
APOSOR309015-1G APOSOR309015-10G APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Peso molecolare: 201,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321011
CAS Number: 51077-14-6