3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR309010-1G
OR309010-5G
OR309010-25G
APOSOR309010-1GEA
90.2
EUR
APOSOR309010-1G
APOSOR309010-5G
APOSOR309010-25G
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Formula:
C₅H₁₂ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100995 CAS Number: 905843-93-8 |